特异性
本产品采用单特异性抗血清,通过免疫亲和色谱法制备,使用人IgG偶联琼脂糖珠,然后进行固相吸附,以去除任何不希望的反应。通过免疫电泳测定产生针对抗兔血清、人IgG和人血清的单一沉淀弧。未观察到针对人IgM或人IgA的反应。通过ELISA证实了特异性,与其他人重链或轻链同种型的交叉反应性低于1%。
免疫原
人IgGγ重链
物理属性
抗体类型:IgG
外形
以0.02 M磷酸钾、0.15 M氯化钠(pH 7.2)溶液供应
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
Mona Moradi Barzadd et al.
New biotechnology, 68, 68-76 (2022-02-06)
Aggregation of therapeutic bispecific antibodies negatively affects the yield, shelf-life, efficacy and safety of these products. Pairs of stable Chinese hamster ovary (CHO) cell lines produced two difficult-to-express bispecific antibodies with different levels of aggregated product (10-75% aggregate) in a