表单
solution
质量水平
包装
pkg of 50 μg (in 200 μl)
制造商/商品名称
Roche
浓度
250 μg/mL
颜色
colorless
溶解性
water: miscible
储存温度
−20°C
一般描述
通过用限制性核酸内切酶切割特殊构建的质粒制备片段混合物。
大小范围:100至1500 bp,加2642 bp条带
大小范围:100至1500 bp,加2642 bp条带
应用
DNA分子量标记XIV用于凝胶电泳
DNA分子量标记XIV(梯度为100 bp)可以在琼脂糖凝胶分离后测定PCR或限制酶切消化或RT-PCR产生的DNA片段的准确大小。DNA分子量标记可与DNA分子量标记XIII(梯度为50 bp)联合用于精确测定大小。
对该分子量标记进行电泳分离可产生规则的图案。这些片段有5′-突出末端,可以用放射性核苷酸(例如32P-dTTP或32P-dGTP)通过标准补平反应标记。可以用放射性或非放射性双脱氧核苷酸(例如DIG-11-ddUTP)和末端转移酶进行末端标记反应。
对该分子量标记进行电泳分离可产生规则的图案。这些片段有5′-突出末端,可以用放射性核苷酸(例如32P-dTTP或32P-dGTP)通过标准补平反应标记。可以用放射性或非放射性双脱氧核苷酸(例如DIG-11-ddUTP)和末端转移酶进行末端标记反应。
序列
该混合物含有15个双链DNA片段,其碱基对长度如下(1个碱基对= 660道尔顿):100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300、1400、1500,加2642 bp条带。500 bp和1000 bp的条带图案亮2到3倍。
注:片段长度源自DNA序列的计算机分析。标记大小不同,最小片段只有超载上样才能在凝胶上可见。为了使它们易于识别,500和1,000 bp条带的亮度是梯度中其他条带的两到三倍。
注:片段长度源自DNA序列的计算机分析。标记大小不同,最小片段只有超载上样才能在凝胶上可见。为了使它们易于识别,500和1,000 bp条带的亮度是梯度中其他条带的两到三倍。
单位定义
50 μg = 1A260 单位
外形
即用型溶液,250 μg/ml,溶于TE缓冲液(10 mM Tris-HCl,1 mM EDTA,pH 8.0)
其他说明
仅用于生命科学研究。不用于诊断操作。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
其他客户在看
Mirco Fanelli et al.
Nature protocols, 6(12), 1905-1919 (2011-11-16)
Formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) samples represent the gold standard for storage of pathology samples. Here we describe pathology tissue chromatin immunoprecipitation (PAT-ChIP), a technique for extraction and high-throughput analysis, by techniques such as ChIP-seq, of chromatin derived from FFPE samples. Technically