儲存期限
≥6 mo. (when stored at room temperature and protected from light)
技術
protein staining: suitable
螢光
λex 280,450 nm; λem 610 nm
相关类别
一般說明
- 使用简单的染色方案,无过度染色的可能性
- 提供超过三个数量级的线性定量范围
- 显示较少的蛋白质间变异性
- 染色糖蛋白、脂蛋白、钙结合蛋白、纤维状蛋白和其他难染色蛋白
- 不会染色外源性核酸
- 不会干扰基于 Edman 测序或质谱的蛋白质后续分析
應用
注意
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
商品
为满足蛋白分析的多样化需求,Sigma提供多种蛋白质可视化(染色)试剂。EZBlue™和ProteoSilver™专为蛋白质组学而设计,即使在传统的PAGE形式中依然表现出色。
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
实验方案
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Western blotting前用于培养组织和细胞的细胞裂解和有效蛋白提取的样品制备实验方案。