Merck
S2626
Sigma-Aldrich
精脒
≥99% (GC)
别名:
1,8-二氨基-4-氮杂辛烷, N-(3-氨基丙基)-1,4-丁烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2
CAS号:
分子量:
145.25
Beilstein:
1698591
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.32
生物来源
synthetic
方案
≥99% (GC)
表单
solid or liquid (clear)
杂质
DNase, none detected
RNase, none detected
protease, none detected
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
mp
22-25 °C
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
密度
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
room temp
SMILES字符串
NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9/h10H,1-9H2
InChI key
ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
基因信息
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
一氧化氮合酶(nNOS)参与一氧化氮的生成。
亚精胺是一种天然生物分子,以其广泛的健康益处而闻名,包括抗炎作用、抗氧化特性和呼吸功能改善作用。它在生理pH条件下带正电荷,因此能够与带相反电荷的DNA和RNA相互作用。饮食摄入亚精胺可降低神经退行性变、代谢疾病、心脏病和癌症风险。研究证明,亚精胺诱导的自噬可以通过清除大脑中的β淀粉样蛋白斑块来减缓认知能力下降的速度。补充亚精胺可改善线粒体代谢和翻译活性。此外,亚精胺对癌细胞表现出细胞自主作用,并影响它们与免疫效应子之间的通讯,导致肿瘤相关抗原识别和癌细胞死亡加速。亚精胺介导的自噬抑制癌细胞凋亡的激活,并与组织发育和细胞分化有关。这种天然化合物还因其神经保护和抗衰老特性而被认可,天然存在于精液和各种植物来源中。
应用
亚精胺已可用于:
  • 制备5x转录缓冲液
  • 与其他试剂一起处理双链RNA以增加线虫对dsRNA的摄取
  • 作为大鼠脑多胺分析研究的标准(185)
生化/生理作用
抑制神经元型一氧化氮合成酶(nNOS)。结合和沉淀DNA,可用于DNA结合蛋白纯化。激活T4聚核苷酸激酶活性。
抑制神经元型一氧化氮合成酶(nNOS)。结合和沉淀DNA;激活T4聚核苷酸激酶活性。
注意
如果需要无菌溶液,则应采用无菌过滤而非高压灭菌。时间一长,亚精胺将发生脱氨基作用;溶液应采用冷冻保存。通常需要配制新溶液。
其他说明
惰性气体中保存。空气敏感;强吸湿性。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
233.6 °F - closed cup
闪点(°C)
112 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Spermidine as a promising anticancer agent: Recent advances and newer insights on its molecular mechanisms
Parteek P, et al.
Frontiers in Chemistry, 11, 1164477-1164477 (2023)
Quantitative Detection of Double-Stranded RNA-Mediated Gene Silencing of Parasitism Genes in Heterodera glycines.
Sukno SA
Journal of Nematology, 39(2), 145-152 (2007)
In vitro Reconstitution Assay of miRNA Biogenesis by Arabidopsis DCL1.
Wang T
Bio-protocol, 5(8), e1454-e1454 (2015)
Evidence for the contribution of NOS1 gene polymorphism (rs3782206) to prefrontal function in schizophrenia patients and healthy controls.
Zhang Z
Neuropsychopharmacology, 40(6), 1383-1394 (2015)
Michi Miura et al.
Chromosome research : an international journal on the molecular, supramolecular and evolutionary aspects of chromosome biology, 28(3-4), 381-393 (2020-10-19)
CUT&RUN is a powerful tool to study protein-DNA interactions in vivo. DNA fragments cleaved by the targeted micrococcal nuclease identify the footprints of DNA-binding proteins on the chromatin. We performed CUT&RUN on human lung carcinoma cell line A549 maintained in