About This Item
线性分子式:
[NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2]2 · 3H3PO4 · 6H2O
CAS号:
分子量:
346.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O.O.O.O.O.O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.NCCCCNCCCN.NCCCCNCCCN
InChI
1S/2C7H19N3.3H3O4P.6H2O/c2*8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;3*1-5(2,3)4;;;;;;/h2*10H,1-9H2;3*(H3,1,2,3,4);6*1H2
InChI key
UYNKOICVVIGVMD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
抑制神经元一氧化氮合成酶 (nNOS)。与 DNA 结合并使其沉淀,可用于纯化 DNA 结合蛋白。刺激 T4 多核苷酸激酶的活性。
注意
如果需要无菌溶液,则应采用无菌过滤而非高压灭菌。时间一长,亚精胺将发生脱氨基作用;溶液应采用冷冻保存。通常需要配制新溶液。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3