Merck
RDD020
Sigma-Aldrich
磷酸钾 一元
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, ≥99.0% (titration)
别名:
prim.-磷酸钾, 磷酸二氢钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KH2PO4
CAS号:
分子量:
136.09
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
anhydrous
品質等級
產品線
ReagentPlus®
Redi-Dri
化驗
≥99.0% (titration)
形狀
crystalline
品質
free-flowing
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
溶解度
water: 100 mg/mL, clear, colorless
密度
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.