Merck
RDD013
Sigma-Aldrich
2-二(2-羟乙基)氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥98.0%
别名:
2-二(2-羟乙基)氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇, 2-双(羟基甲基)-2,2′,2″-次氮基三乙醇, 双(2-羟乙基)氨基-三(羟甲基)甲烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H19NO5
CAS号:
分子量:
209.24
Beilstein:
2205275
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
等級
anhydrous
品質等級
產品線
Redi-Dri
化驗
≥98.0%
形狀
crystalline powder
品質
free-flowing
雜質
≤1.0% water (Karl Fischer)
pH值
9.0-10.1 (20-25 °C, 1 M in water)
有用的pH值範圍
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
溶解度
water: 500 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
正離子痕跡
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
應用
diagnostic assay manufacturing
SMILES 字串
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI 密鑰
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
商品
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.