产品名称
多种类GLP-1总ELISA, EZGLP1T-36K, This Multi Species GLP-1 Total ELISA, EZGLP1T-36K, is used to measure & quantify Glucagon Like Peptide-1 levels in Metabolism research.
质量水平
种属反应性
human, mouse, rat
包装
kit of 1 × 96 wells
参数
20—50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
linearity: 90-132%
recovery range: 90-110%
sensitivity: 1.5 pM
(MinDC)
standard curve range: 4.1-1000 pM
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <5%
技术
ELISA: suitable
输入
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
NCBI登记号
UniProt登记号
应用
research use
检测方法
colorimetric (450nm/590nm)
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
基因信息
human ... GCG(2641)
一般描述
特异性
GLP-1 在几乎所有哺乳动物中都是保守的。
应用
代谢
免责声明
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1