包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
輸入
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 600 pg/mL
standard curve range: 0.61-150 ng/mL
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
mouse ... Mpo(17523)
一般說明
小鼠 MPO(髓过氧物酶) ELISA(酶联免疫法)试剂盒是定量测定血浆和细胞培养上清液中小鼠 MPO的一种体外酶联免疫测定法。
免疫原
重组小鼠髓过氧物酶
應用
仅供研究使用。不可用于诊断过程。
请参阅随附的一般ELISA试剂盒 操作步骤 (夹心、竞争性和间接ELISA)
请参阅随附的一般ELISA试剂盒 操作步骤 (夹心、竞争性和间接ELISA)
生化/生理作用
髓过氧化物酶(MPO)在破坏各种微生物和外源性细胞(如细菌、真菌、病毒、红细胞以及恶性和非恶性有核细胞)中具有至关重要的作用。 MPO催化多种活性氧(ROS)的产生,这些活性氧在炎症过程中影响组织损伤。 MPO及其下游炎性途径可作为预防动脉粥样硬化性心血管疾病的有效治疗靶标。 在过氧化氢(H2O2)存在下,MPO可催化由前体(如氯酚)合成多氯代二苯并(p)二恶英和呋喃(PCDD/F)。
其他說明
本产品提供样本分析证书。
请在批号对应的文本框中输入单词 sample 。
请在批号对应的文本框中输入单词 sample 。
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Scientific reports, 7, 42427-42427 (2017-02-12)
2,4-Dinitrobenzene sulfonic acid (DNBS)-induced colitis is an experimental model that mimics Crohn's disease. Appropriateness of reference genes is crucial for RT-qPCR. This is the first study to determine the stability of reference gene expression (RGE) in mice treated with DNBS.
Clinical manifestation of myeloperoxidase deficiency.
Journal of Molecular Medicine, 76, 676-681 (1998)
European journal of anaesthesiology, 37(3), 180-186 (2019-12-05)
Postoperative autologous retransfusion of drainage blood might reduce the transfusion of red blood cell concentrates after major orthopaedic surgery. Our primary objective was to evaluate the effectiveness of a blood collection and retransfusion system. Secondary objectives included safety issues and
Myeloperoxidase and cardiovascular disease.
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 25, 1102-1111 (2005)
Myeloperoxidase-catalyzed formation of PCDD/F from chlorophenols.
Chemosphere, 40, 963-968 (2000)