Merck
RAB0010
Sigma-Aldrich
血管紧张素 II EIA 试剂盒
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
别名:
Angiotensinogen, Serpin A8
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.32
种属反应性
mouse, human, rat
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技术
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
输入
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2.62 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
检测方法
colorimetric
运输
wet ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... AGT(183)
一般描述
血管紧张素 II 酶联免疫分析 (EIA) 试剂盒是一种基于竞争酶联免疫分析原理的血管紧张素 II 多肽体外定量检测方法。EIA-ANGII-1 理论上可以检测所有活性血管紧张素,包括 ANGI、ANGII、ANGIII 和 ANGIV。但是,它不能检测无活性的血管紧张素原。
免疫原
血管紧张素 II,合成肽
应用
仅用于研究目的。不用于诊断程序。
血管紧张素 II EIA 试剂盒已分别用于分析小鼠和大鼠循环和血清中血管紧张素 II (Ang II) 的水平。
血管紧张素II EIA试剂盒用于定量估计血清血管紧张素II。
请参阅随附常规ELISA试剂盒 操作步骤(夹心式、竞争性 & 间接ELISA)
生化/生理作用
体外研究 表明,机械牵张诱导的血管紧张素 II释放在介导牵张诱导的肥大反应中起着至关重要的作用。血管紧张素 II参与维持血压,在高血压和心血管疾病的病理生理过程中具有重要作用。血管紧张素 II在血管平滑肌细胞的生长诱导、细胞迁移和有丝分裂中也有重要角色。它可增强成纤维细胞中 I 类型和 III 型胶原的生成,导致血管壁和心肌增厚以及纤维化。血管紧张素 II 基因的变异增加了心肌梗死、高血压和左心室肥厚的风险。血管紧张素 II 的表达与心力衰竭、心脏重塑、糖尿病以及动脉损伤的增殖和炎症反应有关。血管紧张素 II 转换酶抑制剂或血管紧张素 II 受体拮抗剂等药物可用于治疗血管紧张素 II 诱导的高血压和充血性心力衰竭。
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • RABHRP3HRP-Streptavidin化学品安全说明书
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Met. Corr. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Fernanda S Thomaz et al.
Journal of human hypertension, 35(2), 170-180 (2020-05-28)
The human gut microbiota plays a critical role in the regulation of adiposity, obesity and metabolic and cardiovascular disease. Wasabi is a pungent spice and its active component, allyl isothiocyanate, improves plasma triacylglycerol, cholesterol and high blood pressure in rodents
Emma N Bardsley et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 138, 234-243 (2019-12-15)
Chronically elevated angiotensin II is a widely-established contributor to hypertension and heart failure via its action on the kidneys and vasculature. It also augments the activity of peripheral sympathetic nerves through activation of presynaptic angiotensin II receptors, thus contributing to
Ting Yang et al.
Journal of the American Heart Association, 5(7) (2016-07-20)
Early-life reduction in nephron number (uninephrectomy [UNX]) and chronic high salt (HS) intake increase the risk of hypertension and chronic kidney disease. Adenosine signaling via its different receptors has been implicated in modulating renal, cardiovascular, and metabolic functions as well
Autocrine release of angiotensin II mediates stretch-induced hypertrophy of cardiac myocytes in vitro.
Sadoshima J
Cell, 75(5), 977-984 (1993)
Role of angiotensin II in blood pressure regulation and in the pathophysiology of cardiovascular disorders.
Fyhrquist F
Journal of Human Hypertension, 9 suppl 5, S19-S24 (1995)