推荐产品
用途
100 fluorometric tests
应用
pharmaceutical
检测方法
fluorometric
相关疾病
immunological diseases; cardiovascular diseases; genitourinary disorders; pulmonary disorders
储存温度
−20°C
一般描述
血管紧张素II转换酶(ACE2)是一种羧肽酶,是肾素-血管紧张素系统(RAS)的重要成分,其主要作用是切割血管紧张素II的C端二肽将其转化为血管紧张素1-7,从而控制血压调节。也可切开血管紧张素I生成功能未知的血管紧张素1-9。ACE2是SARS和HCoV-NL63等人类冠状病毒的受体。在心脏和肾脏的血管内皮细胞上表达。ACE2抑制剂可改变血管通透性从而调节高血压。筛选小分子和肽类抑制剂或许还能帮助发现冠状病毒感染的治疗方法。
特点和优势
血管紧张素II转换酶(ACE2)抑制剂筛选试剂盒适用高通量处理系统。
适用性
该试剂盒适合用于ACE2抑制剂/配体的筛选/鉴定。
原理
血管紧张素II转换酶(ACE2)抑制剂筛选试剂盒可用于筛选潜在的ACE2酶活性抑制剂,原理是利用ACE2酶活性切割含MCA的合成肽底物,释放游离的MCA荧光染料。释放的MCA可采用荧光酶标仪轻松定量。存在ACE2酶特异性抑制剂时,酶会失去肽酶活性,导致荧光强度下降。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持