生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥95% (TLC)
形狀
powder
分子量
~_1.1 kDa
溶解度
water: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)[C@@H]5CCC(=O)N5)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)N7CCC[C@H]7C(O)=O
InChI
1S/C53H76N14O12/c1-3-29(2)43(51(77)66-25-9-16-39(66)50(76)67-26-10-17-40(67)52(78)79)63-45(71)34(18-20-41(54)68)60-46(72)37-14-7-23-64(37)48(74)35(13-6-22-57-53(55)56)61-47(73)38-15-8-24-65(38)49(75)36(62-44(70)33-19-21-42(69)59-33)27-30-28-58-32-12-5-4-11-31(30)32/h4-5,11-12,28-29,33-40,43,58H,3,6-10,13-27H2,1-2H3,(H2,54,68)(H,59,69)(H,60,72)(H,61,73)(H,62,70)(H,63,71)(H,78,79)(H4,55,56,57)/t29-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,43-/m0/s1
InChI 密鑰
UUUHXMGGBIUAPW-CSCXCSGISA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3