方案
≥98% (HPLC)
表单
solid
颜色
off-white to light yellow
溶解性
H2O: ≥10 mg/mL
DMSO: ≥40 mg/mL
创始人
AstraZeneca
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=C1NC(C)=NC2=C1C=C(CN(C3=CC=C(C(N[C@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)S3)C)C=C2
生化/生理作用
特点和优势
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 2 Oral - Repr. 1B
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
本期生物档案回顾了我们的一些最新和最具创新性的技术及其在癌症研究中的具体应用。在准备本期生物档案时,有人指出癌症极为复杂,要确定一个与其他主题完全无关的主题极为困难。。
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.