Merck
M8407
Sigma-Aldrich
甲氨蝶呤 水合物
powder, suitable for cell culture, BioReagent
别名:
对-[(2,4-二氨基喋啶-6)-N-甲基甲氨基]苯甲酰谷氨酸 水合物, L-氨甲喋呤 水合物, MTX 水合物, 氟安定 水合物, 氨甲叶酸 水合物, 氨甲喋呤 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H22N8O5 · xH2O
分子量:
454.44 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352207
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.75
产品名称
甲氨蝶呤 水合物, powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (HPLC)
产品线
BioReagent
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
技术
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
H2O: insoluble
抗生素抗菌谱
neoplastics
parasites
作用机制
enzyme | inhibits
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
InChI key
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
基因信息
human ... DHFR(1719)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
二氢叶酸还原酶的有效抑制剂 和抗肿瘤的研究试剂。 用于抑制二氢叶酸还原酶在DHFR蛋白表达系统中的表达。
二氢叶酸还原酶的有效抑制剂 和抗肿瘤的研究试剂。 用于抑制二氢叶酸还原酶在DHFR蛋白表达系统中的表达。也显示免疫抑制作用,如类风湿关节炎。
二氢叶酸还原酶的有效抑制剂 和抗肿瘤的研究试剂。 用于抑制二氢叶酸还原酶在DHFR蛋白表达系统中的表达。还可有效治疗耐甲氧嘧啶的 间日 疟原虫。
甲氨蝶呤水合物已用于:
  • 用于球状体形成分析培养物中的二氢叶酸(DHFR)抑制剂
  • 用作杜氏改良Eagles培养基(DMEM)组分,筛选转染细胞
  • 活力和共培养分析
生化/生理作用
甲氨蝶呤是叶酸拮抗剂。
甲氨蝶呤被用于抑制二羟叶酸还原酶,并选择DHFR过表达。
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Folate supplementation during methotrexate therapy for patients with psoriasis
Strober BE and Menon K
Journal of the American Academy of Dermatology, 53(4), 652-659 (2005)
Localizations of Na+-d-glucose cotransporters SGLT1 and SGLT2 in human kidney and of SGLT1 in human small intestine, liver, lung, and heart
Vrhovac I, et al.
Pflugers Archiv : European Journal of Physiology, 467(9), 1881-1898 (2015)
Methylthioadenosine (MTA) Rescues Methylthioadenosine Phosphorylase (MTAP)-deficient tumors from purine synthesis inhibition in vivo via non-autonomous adenine supply
Ruefli-Brasse A, et al.
Journal of Cancer Therapy, 2(4), 523-523 (2011)
Comparative metabolic analysis of CHO cell clones obtained through cell engineering, for IgG productivity, growth and cell longevity
Wilkens CA and Gerdtzen ZP
Testing, 10(3), e0119053-e0119053 (2015)
Cross talk between one-carbon metabolism, Eph signaling, and histone methylation promotes neural stem cell differentiation
Fawal MA, et al.
Testing, 23(10), 2864-2873 (2018)