描述
labeling efficiency with bovine albumin > 70%
產品線
BioReagent
螢光
λex 543 nm; λem 580 nm in methanol
適合性
suitable for protein labeling
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccc(cc4C(O)=O)N=C=S)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C29H29N3O3S.ClH/c1-5-31(6-2)20-10-13-23-26(16-20)35-27-17-21(32(7-3)8-4)11-14-24(27)28(23)22-12-9-19(30-18-36)15-25(22)29(33)34;/h9-17H,5-8H2,1-4H3;1H
InChI 密鑰
YVSWPCCVTYEEHG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
- 罗丹明异硫氰酸酯标记
- 罗丹明标记的合成 APF
- 蛋白质和荧光结合物的制备
- 荧光红染料
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
其他客户在看
商品
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
一氧化氮 (NO) 是神经元、内皮细胞和免疫系统中的信号转运分子。