Merck
PZ0314
Sigma-Aldrich
PF-04671536
≥98% (HPLC)
别名:
5-Methyl-3-[[(2R)-4 (2-thiazolylmethyl)-2-morpholinyl]methyl]-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine, PF 4671536
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H18N8OS
分子量:
346.41
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
生化/生理作用
PF-04671536 is a highly potent and selective inhibitor of phosphodiesterase 8B (PDE8B) phosphodiesterase 8A (PDE8A). In primary human pancreatic islets, PF-04671536 increases insulin secretion in a glucose-dependent manner.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3