推荐产品
用途
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
输入
plasma
tissue extract(s)
serum
food(s)
应用
pharmaceutical
检测方法
colorimetric
相关疾病
cardiovascular diseases
储存温度
−20°C
一般描述
高密度脂蛋白(HDL)和低密度脂蛋白(LDL)/极低密度脂蛋白(VLDL)中的胆固醇浓度是冠心病的有力预测指标。功能性高密度脂蛋白通过清除细胞和动脉粥样硬化中的胆固醇提供保护。较高浓度的LDL和较低浓度的功能性HDL与动脉粥样硬化风险较高的心血管疾病密切相关。高低密度脂蛋白之间的平衡完全是由基因决定的,但可以通过药物、食物选择和其他因素来改变。测量HDL和LDL/VLDL浓度的简单、直接和自动化的程序是非常可取的。
应用
AF HDL与LDL/VLDL(高、低/极低密度脂蛋白)检测试剂盒适于:
- 癌症研究
- 心血管研究
- 神经研究
特点和优势
准确高效:通过30分钟的室温反应,检测1至100 mg/dL(比色法)和0.2至10 mg/dL(荧光法)的胆固醇水平,便利性和灵敏性兼备。
适配高通量系统:试剂盒可轻松融入高通量处理系统,保证准确顺畅的处理,提高实验室效率。
适配高通量系统:试剂盒可轻松融入高通量处理系统,保证准确顺畅的处理,提高实验室效率。
适用性
适用于血清样品中HDL和LDL/VLDL胆固醇的检测,并用于评价药物对胆固醇代谢的影响。
原理
AF HDL和LDL/VLDL检测试剂盒基于改进的PEG沉淀方法,将HDL和LDL/VLDL分离,使用单一的工作试剂,将胆固醇酯水解、氧化和显色反应结合在一起,一步测定胆固醇浓度。反应产物在570nm处的显色强度或λem/ex = 585/530nm处的荧光强度与样品中总胆固醇浓度成正比。96孔板线性检测范围:比色测定为1至100 mg/dL,荧光测定为0.2至10 mg/dL。
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)