主要文件
P9275
Sigma-Aldrich
血浆
from mouse
别名:
柠檬酸钠血浆
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.71
生物源
mouse
品質等級
形狀
powder
包含
0.8% sodium citrate as anticoagulant
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
血浆是血液和淋巴液的液体部分,约占其体积的一半。血浆不含细胞,并且与血清不同,不会凝结。血浆中一些较常见的蛋白质是白蛋白和前白蛋白、α1-酸性糖蛋白、转铁蛋白、脂蛋白(HDL、LDL 和 VLDL)、免疫球蛋白、补体蛋白和血凝固蛋白(凝血酶、纤溶酶原和纤维蛋白原)。 柠檬酸钠血浆含有柠檬酸盐(0.8%柠檬酸钠)作为抗凝剂。
血浆中含有多种功能各异的蛋白质。血浆蛋白的主要功能包括维持胶体渗透压、pH 值和电解质平衡;金属离子、脂肪酸、类固醇、激素和药物向身体各器官的转运;用作组织营养的氨基酸来源;止血和预防血栓形成;通过激素信号调节细胞活性和功能;以及通过抗体和补体成分的作用抵御入侵。
準備報告
以抗凝剂收集的全血(1:9),混合并离心。所得血浆以 0.45 μm膜过滤并以规定体积冻干。
该产品由混合的小鼠血液制备。它含有0.8%柠檬酸钠作为抗凝剂。它是由以抗凝剂 (9:1) 收集并离心去除细胞和细胞碎片的全血制备。它经过凝血测试,测试表明产品中的凝血因子有活性。但是,没有对其进行分析以确定存在的其它酶是天然的还是变性的。所得血浆以 0.45 微米膜过滤并以规定体积冻干。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A I Potapovich et al.
British journal of pharmacology, 158(5), 1236-1247 (2009-09-30)
The immunomodulatory effects of alpha-fetoprotein (AFP) on lymphocytes and macrophages have been described in vitro and in vivo. Recombinant forms of human AFP have been proposed as potential therapeutic entities for the treatment of autoimmune diseases. We examined the effects
Kumar Sachin Singh et al.
Nature, 589(7843), 597-602 (2020-12-29)
Isoprenoids are vital for all organisms, in which they maintain membrane stability and support core functions such as respiration1. IspH, an enzyme in the methyl erythritol phosphate pathway of isoprenoid synthesis, is essential for Gram-negative bacteria, mycobacteria and apicomplexans2,3. Its