偶联物
magnetic beads
质量水平
表单
(1:1 suspension in a 20% ethanol solution)
特点
hydrophilic
包装
pkg of 1 mL
pkg of 100 mL
pkg of 25 mL
pkg of 5 mL
pkg of 500 mL
浓度
1.5-2.4 mL/mL (suspension in packed gel)
技术
protein purification: suitable
颜色
faint blue to very dark blue
基质
6% Beaded Agarose
容量
>15 mg/mL, gel binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein)
转变温度
flash point 32 °C (closed cup)
储存温度
2-8°C
一般描述
应用
特点和优势
- 带来更高纯度的高选择性。
- 特有的非电荷亲水性连接减少非特异性结合。
- 组氨酸标签蛋白结合容量超过15 mg/mL。
- 在变性或非变性条件下都能结合。
- 一步完成纯化。
- 最大限度减少不必要的离子相互作用。
- 极低的镍浸出。
- 粒径:45-165 μm。
联系
外形
储存及稳定性
法律信息
相关产品
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
89.6 °F - closed cup
闪点(°C)
32 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
相关内容
用于纯化重组蛋白的蛋白纯化技术、试剂和方法包括离子交换、排阻层析和蛋白亲和层析。
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
支持研究、治疗和疫苗生产的各种表达体系的蛋白质表达技术。
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.