一般描述
蛋白酶K是一种胞外内肽酶,它是由林伯氏白色念球菌(Tritirachium album Limber)合成的。蛋白酶K属于一类新的枯草杆菌蛋白酶亚家族。它是一种277个氨基酸的蛋白质,其特征是具有未水解的蛋白质链和自溶的多肽链。
应用
在分离DNA和RNA的过程中,对核酸酶的蛋白水解失活起作用。
在分离DNA和RNA的过程中,用于核酸酶的蛋白水解失活。
用于去除内毒素结合的阳离子蛋白,如溶菌酶和核糖核酸酶A。
据报道,其可用于分离肝、酵母和绿豆线粒体
用于测定酶在细胞膜上的定位
用于石蜡包埋组织切片的处理,暴露用于抗体标记的抗原结合位点。
用于可传播海绵状脑病(TSE)研究中朊病毒脑组织样本蛋白的消化。
用于去除内毒素结合的阳离子蛋白,如溶菌酶和核糖核酸酶A。
据报道,其可用于分离肝、酵母和绿豆线粒体
用于测定酶在细胞膜上的定位
用于石蜡包埋组织切片的处理,暴露用于抗体标记的抗原结合位点。
用于可传播海绵状脑病(TSE)研究中朊病毒脑组织样本蛋白的消化。
来自 Sigma 的酶已被用于消化密封的胞质侧面的内质网囊泡。在 原位 杂交之前,已将其用于蜜蜂解剖脑和/或整个蛹切片的脱蛋白。这是在研究神经肽 Y 样信号,和营养介导的基因表达和行为的蜜蜂时完成的。
来自白色念球菌的蛋白酶K已被用于:
- 在组织病理学研究中分解心肌
- HEK-293细胞消化过程
来自白色念球菌的蛋白酶K已被用于DNA片段化的原位检测和蛋白水解实验,用于测量白介素1ra(IL-1ra)的结构柔性。
生化/生理作用
蛋白酶 K 具有广泛的特异性,即使在天然状态下也能降解许多蛋白质。主要裂解脂族和芳香族氨基酸羧基附近的肽键,带有封闭的 α-氨基。 最适 pH 在 7.5-9.0 之间 ,等电点为 8.9。激活需要 Ca 2+ (1-5 mM)。蛋白酶 K 可被 DIFP 或 PMSF 抑制。
蛋白酶K是一种稳定且具有高活性的丝氨酸蛋白酶。晶体和分子结构研究证据表明该酶属于枯草素家族,具有活性位点催化三联体(Asp39-His69-Ser224)。它在一系列广泛的环境中均稳定:pH,缓冲盐,去污剂(SDS)以及温度。 在0.1-0.5% SDS存在的情况下,蛋白酶K可保持活性,在不损害分离DNA完整性的前提下,可以消化DNA制剂中的多种蛋白质和核酸酶。
单位定义
在 pH7.5,37℃ 下,一个单位的酶将水解尿素变性血红蛋白,并产生相当于每分钟 1.0 μmol 酪氨酸的颜色(Folin-Ciocalteu 试剂的颜色)。
外形
溶于含 10 mM Tris-HCl 的 40% (v/v) 甘油 (pH 7.5) 和 1 mM 醋酸钙中。
制备说明
溶液中的蛋白酶 K 在 4.0-12.5的 pH 范围内是稳定的(最适 pH 8.0),并且在使用期间在 25℃ 至 65℃ 的温度范围内也是稳定的。在 pH 8.0,4℃ 条件下,溶液可稳定储存至少 12 个月。在 pH4-11.5,含有 Ca2+(1-6mM)条件下,溶液预计可稳定储存数周。在 4℃ 条件下,80% 硫酸铵悬浮液可稳定储存至少 12 个月。
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Resp. Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
S A Ament et al.
Insect molecular biology, 20(3), 335-345 (2011-02-26)
Previous research has led to the idea that derived traits can arise through the evolution of novel roles for conserved genes. We explored whether neuropeptide Y (NPY)-like signalling, a conserved pathway that regulates food-related behaviour, is involved in a derived
Amino acid sequence of proteinase K from the mold Tritirachium album Limber
Jany KD, et al.
Febs Letters, 199(2), 139-144 (2001)
Denaturant-Dependent Conformational Changes in a beta-Trefoil Protein: Global and Residue-Specific Aspects of an Equilibrium Denaturation Process
Latypov RF, et al.
Biochemistry, 48(46), 10934-10947 (2009)
Role of apoptosis in erosive and reticular oral lichen planus exhibiting variable epithelial thickness
Brant JMC, et al.
Brazilian Dental Journal, 19(3) (2008)
Dana Most et al.
Addiction biology, 24(4), 604-616 (2018-04-18)
Chronic alcohol consumption alters the levels of microRNAs and mRNAs in the brain, but the specific microRNAs and processes that target mRNAs to affect cellular function and behavior are not known. We examined the in vivo manipulation of previously identified
实验方案
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.