生物源
Streptomyces griseus
品質等級
描述
Natural macrotetrolide, may contain homologues (like monactin and dinactin)
化驗
≥98.0% (Total homologs, HPLC)
形狀
powder
溶解度
chloroform: soluble 10 mg/mL
抗生素活性譜
Gram-positive bacteria
作用方式
DNA synthesis | interferes
cell membrane | interferes
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H](O2)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](C)C[C@H]3CC[C@H](O3)[C@H](C)C(=O)O[C@@H](C)C[C@@H]4CC[C@@H](O4)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](C)C[C@H]5CC[C@H](O5)[C@H](C)C(=O)O1
InChI
1S/C40H64O12/c1-21-17-29-9-13-34(49-29)26(6)38(42)46-23(3)19-31-11-15-36(51-31)28(8)40(44)48-24(4)20-32-12-16-35(52-32)27(7)39(43)47-22(2)18-30-10-14-33(50-30)25(5)37(41)45-21/h21-36H,9-20H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,25-,26+,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,36-
InChI 密鑰
RMIXHJPMNBXMBU-QIIXEHPYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)