Merck
71747
Supelco
钠离子载体 X
Selectophore, function tested
别名:
4-叔丁基杯[4]芳烃-四乙酸四乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C60H80O12
CAS号:
分子量:
993.27
Beilstein:
3587002
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.61
形狀:
crystals
等級
for ion-selective electrodes
品質等級
產品線
Selectophore
形狀
crystals
品質
function tested
SMILES 字串
CCOC(=O)COc1c2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc1cc(c2)C(C)(C)C)c5OCC(=O)OCC)C(C)(C)C)c4OCC(=O)OCC)C(C)(C)C)c3OCC(=O)OCC)C(C)(C)C
InChI
1S/C60H80O12/c1-17-65-49(61)33-69-53-37-21-39-27-46(58(8,9)10)29-41(54(39)70-34-50(62)66-18-2)23-43-31-48(60(14,15)16)32-44(56(43)72-36-52(64)68-20-4)24-42-30-47(59(11,12)13)28-40(55(42)71-35-51(63)67-19-3)22-38(53)26-45(25-37)57(5,6)7/h25-32H,17-24,33-36H2,1-16H3
InChI 密鑰
HZHADWCIBZZJNV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
访问我们的传感器应用门户网站,了解更多信息。
钠离子载体X通常用于制备离子选择性电极(ISE)。
應用
精选应用实例
它可用于基于ISE的电子舌的比较研究,用人工神经网络(ANN)、偏最小二乘-判别分析(PLS-DA)和主成分分析(PCA)进行直接和两阶段数据分析。
包裝
无底玻璃瓶。内容物在嵌入的融合锥中。
其他說明
在固态和聚合膜钠选择性电极中使用的离子载体
法律資訊
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Analytical Chemistry, 64, 2496-2496 (1992)
D. Diamond et al.
Analyst, 114, 1551-1551 (1989)
Direct and two-stage data analysis procedures based on PCA, PLS-DA and ANN for ISE-based electronic tongue-Effect of supervised feature extraction.
Ciosek P
Talanta, 67(3), 590-596 (2005)
Yihang Chen et al.
Lab on a chip, 20(22), 4205-4214 (2020-10-14)
Microchannels in hydrogels play an essential role in enabling a smart contact lens. However, microchannels have rarely been created in commercial hydrogel contact lenses due to their sensitivity to conventional microfabrication techniques. Here, we report the fabrication of microchannels in