主要文件
MTCM5441
MTC Bio Triangle Spreader
L × W 30 mm × 207 mm, sterile, pack of 100 ea (10 x bags 10 ea)
别名:
cell spreader
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122103
NACRES:
NB.17
无菌性
sterile
包装
pack of 100 ea (10 x bags 10 ea)
制造商/商品名称
MTC Bio M5441
长度 × 宽度
30 mm × 207 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Spreader Triangle, 60 x 235mm, 10 sterile peel bags of 10 spreaders, 100/pk
特点和优势
  • Spreads cultures and liquids evenly
  • Ideal for bacterial CFU counts
  • Smooth edges - minimizes gouging
  • Pre-sterilized - no flaming required
法律信息
MTC is a trademark of MTC Bio
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)