Merck
CLS4870
Corning® Costar®试剂储液槽
white polystyrene, capacity 50 mL
别名:
Pipette tips for Velocity
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121522
NACRES:
NB.13
材料
U-bottom bottom
white polystyrene
無菌
sterile
包裝
pkg of 200 ea
pkg of 5 ea
製造商/商標名
Corning 4870
容量
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Corning® Costar® 一次性试剂储罐用于多通道移液器的反复加液。这些储罐不是热原,并且没有 DNase/RNase 污染。
應用
Corning® Costar试剂槽适合搭配多通道移液器使用,以便将样品、缓冲液或试剂转移到酶联免疫吸附测定 (ELISA) 微孔板中。
特點和優勢
Costar®试剂槽由改性聚苯乙烯制成,是无菌的一次性耗材。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
访问文档库
实验方案
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.