Merck
M4403
Sigma-Aldrich
单克隆抗-MAP2 小鼠抗
clone HM-2, ascites fluid
别名:
MAP2 Antibody - Monoclonal Anti-MAP2 antibody produced in mouse, Map2 Antibody
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
HM-2, monoclonal
分子量
antigen ~280 kDa
包含
15 mM sodium azide
物種活性
rat, chicken, human, mouse, bovine, quail
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1:1,000 using a fresh total rat brain extract or an enriched microtubule protein preparation
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
微管相关蛋白2(MAP2)是一种神经元蛋白质。它属于MAP2/Tau家族。该基因定位于人染色体2q34-q35上。MAP2存在于神经元中。MAP2是脑组织的主要微管相关蛋白。MAP2有三种形式;两种具有相似的大小,表观分子量为280kDa(MAP2a和MAP2b),第三种具有70kDa的较低分子量(MAP2c)。
特異性
与所有已知形式的MAP2反应,即MAP2a、MAP2b和MAP2c。不与其他 MAP 或微管蛋白交叉反应。通过对福尔马林固定、石蜡包埋的脑组织进行免疫组化染色,该抗体显示整个脑中的树突树的选择性标记。
免疫原
大鼠脑微管相关蛋白(MAPs)。
應用
单克隆抗MAP2(2a+2b)抗体可用于免疫组织化学、免疫染色和蛋白印迹。
生化/生理作用
微管相关蛋白2(MAP2)与微管相互作用以维持树突结构。它在支持脊柱肌动蛋白细胞骨架、结合和成核丝状肌动蛋白(F肌动蛋白)以调节脊柱形态方面发挥重要作用。
外觀
本品为腹水液,含15 mM叠氮化钠作为防腐剂。
儲存和穩定性
需要连续使用时,可在2-8℃下储存一个月。对于更长期的储存,溶液可以冷冻成工作等分试样。不建议重复冷冻和解冻,或储存在“无霜”冰箱中。如果长期储存时出现轻微混浊,使用前通过离心澄清溶液。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
The MAP2/Tau family of microtubule-associated proteins.
Dehmelt L and Halpain S
Genome Biology, 6(1), 204-204 (2005)
Neural differentiation of mouse embryonic stem cells grown in monolayer.
Pachernik J, et al.
Reproduction, Nutrition, Development, 42(4), 317-326 (2002)
Loss of microtubule-associated protein 2 immunoreactivity linked to dendritic spine loss in schizophrenia.
Shelton MA, et al.
Biological Psychiatry, 78(6), 374-385 (2015)
GABA and histogenesis in fetal and neonatal mouse brain lacking both the isoforms of glutamic acid decarboxylase.
Ji F, et al.
Neuroscience Research, 33(3), 187-194 (1999)
Increased hippocampal accumulation of autophagosomes predicts short-term recognition memory impairment in aged mice.
Soontornniyomkij V, et al.
Age (Dordrecht, Netherlands), 34(2), 305-316 (2012)