产品名称
抗MAP2抗体,克隆AP20, clone AP20, Chemicon®, from mouse
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
AP20, monoclonal
种属反应性
bovine, mouse, rat, chicken, quail, Xenopus, human
包装
antibody small pack of 25 μg
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
chicken ... Map2(424001)
frog ... Map2(780043)
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756) , Map2(281294)
rat ... Map2(25595)
一般描述
MAP-2(微管相关蛋白2)是在脑神经元微管组装中起重要作用的几种高分子量蛋白之一。MAP-2除了与微管相关外,还与神经丝和肌动蛋白丝相关,这表明它可能指导微管、其他细胞骨架成分和细胞质细胞器之间的相互作用。MAP-2是神经元的一种严格标志物。另外,MAP-2显示出细胞内特异性。在中枢神经系统中,MAP-2局限于神经元细胞体和树突中。但是,也有例外,一些轴突对少量MAP-2染色呈阳性。MAP-2最初在培养的神经元中表达时均匀分布在整个细胞中,但随着树突发育的进行而呈现出选择性定位。(Caceres,1986; Dotti,1987)。
特异性
MAB3418可特异性结合MAP-2。
其会与人、牛、鸡、鹌鹑和非洲爪蟾发生交叉反应。
免疫原
牛脑微管蛋白。
应用
抗MAP2抗体,克隆AP20,可检测MAP2的水平 & 已出版&并经过验证可用于IH和&WB。
研究子类别
神经 & 胶质标记
神经 & 胶质标记
研究类别
神经科学
神经科学
蛋白质印迹:
60 ng/mL。在SDS-PAGE中,成年大鼠的MAP-2的迁移表现为紧密相关的两条带,其分子量约为280-300 kD,分别代表MAP-2A和-2B亚型,而非70 kDa MAP-2C亚型。但是,在大脑发育的早期(大鼠出生后第10天),MAP-2的迁移表现为单一条带,该条带与成年MAP-2双条带的低分子量条带(MAP-2b)相同。在发育的后期(产后17-18天),MAP-2的迁移形式变为成年的两条带形式。(在脊髓中,其会更早地转化为成人形式)。用户应使用4%-20%SDS-PAGE梯度凝胶。
免疫组化:
5 µg/mL(4%PFA固定冷冻切片)。
免疫组化:
使用5 µg/mL先前批次产品。抗MAP-2抗体可用于对多聚甲醛固定的组织(大脑或脊髓)进行染色。
最佳工作浓度必须由最终用户进行确定。
60 ng/mL。在SDS-PAGE中,成年大鼠的MAP-2的迁移表现为紧密相关的两条带,其分子量约为280-300 kD,分别代表MAP-2A和-2B亚型,而非70 kDa MAP-2C亚型。但是,在大脑发育的早期(大鼠出生后第10天),MAP-2的迁移表现为单一条带,该条带与成年MAP-2双条带的低分子量条带(MAP-2b)相同。在发育的后期(产后17-18天),MAP-2的迁移形式变为成年的两条带形式。(在脊髓中,其会更早地转化为成人形式)。用户应使用4%-20%SDS-PAGE梯度凝胶。
免疫组化:
5 µg/mL(4%PFA固定冷冻切片)。
免疫组化:
使用5 µg/mL先前批次产品。抗MAP-2抗体可用于对多聚甲醛固定的组织(大脑或脊髓)进行染色。
最佳工作浓度必须由最终用户进行确定。
质量
已通过蛋白质印迹对大鼠脑裂解液进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次以1:1000的比例稀释在10 μg大鼠脑裂解液中检测到MAP2
蛋白质印迹分析:
该批次以1:1000的比例稀释在10 μg大鼠脑裂解液中检测到MAP2
目标描述
230kda
外形
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1,溶于含有0.02 M磷酸盐缓冲液(pH 7.6)、0.25 M NaCl和0.1%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化的蛋白 A
储存及稳定性
自收到之日起以未稀释的等分试样形式,在2-8°C可稳定保存6个月。
在运输过程中,少量产品有时会夹在产品瓶的密封中。对于体积为200µL或更小的产品,我们建议在小瓶的硬质表面上轻轻敲打,或在台式离心机中短暂离心以收集容器’盖中的所有液体。
在运输过程中,少量产品有时会夹在产品瓶的密封中。对于体积为200µL或更小的产品,我们建议在小瓶的硬质表面上轻轻敲打,或在台式离心机中短暂离心以收集容器’盖中的所有液体。
分析说明
对照
脑、神经元培养、人胶质母细胞瘤T98G细胞。
脑、神经元培养、人胶质母细胞瘤T98G细胞。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Qifang Wu et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(2), 522-535 (2012-10-23)
μ-Opioid receptor (MOR) level is directly related to the function of opioid drugs, such as morphine and fentanyl. Although agonist treatment generally does not affect transcription of mor, previous studies suggest that morphine can affect the translation efficiency of MOR
In vivo reversible regulation of dendritic patterning by afferent input in bipolar auditory neurons.
Wang, Y; Rubel, EW
The Journal of Neuroscience null
Two classes of GABAergic neurons in the inferior colliculus.
Ito T, Bishop DC, Oliver DL
The Journal of Neuroscience null
Isoflurane inhibits growth but does not cause cell death in hippocampal neural precursor cells grown in culture.
Sall, JW; Stratmann, G; Leong, J; McKleroy, W; Mason, D; Shenoy, S; Pleasure, SJ; Bickler, PE
Anesthesiology null
A shared vesicular carrier allows synaptic corelease of GABA and glycine.
Wojcik, SM; Katsurabayashi, S; Guillemin, I; Friauf, E; Rosenmund, C; Brose, N; Rhee, JS
Neuron null
商品
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.