化驗
≥98% (HPLC)
形狀
crystalline powder
mp
175.4 °C
溶解度
ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
起源
Abbott
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@]12[C@H](C[C@@H](C)C=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C24H36O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,10,14-16,18-21,23,25H,5,8-9,11-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
InChI 密鑰
PCZOHLXUXFIOCF-BXMDZJJMSA-N
基因資訊
human ... HMGCR(3156)
rat ... Hmgcr(25675)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
特點和優勢
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
肝脏中胆固醇的合成量由饮食中的胆固醇水平来严格调节。LDL受体调节富含脂质的低密度脂蛋白(LDL)颗粒的细胞转运。
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox