推荐产品
種類
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥98% (31P-NMR)
體積密度
1.095 g/mL
適合性
conforms to structure for H-NMR (Identity)
儲存溫度
−70°C
SMILES 字串
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)C(F)(F)F)OCCC#N
InChI
1S/C17H31F3N3O3P/c1-14(2)23(15(3)4)27(26-13-9-10-21)25-12-8-6-5-7-11-22-16(24)17(18,19)20/h14-15H,5-9,11-13H2,1-4H3,(H,22,24)
InChI 密鑰
SMMKTKILBQHSFL-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3