Merck
M023030
Sigma-Aldrich
TFA-Hexylaminolinker Phosphoramidite
configured for ABI
别名:
TFA-Hexylaminolinker Amidite
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H31F3N3O3P
分子量:
413.42
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116105
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.51
类型
for DNA synthesis
产品线
Proligo Reagents
方案
≥98% (31P-NMR)
堆积密度
1.095 g/mL
适用性
conforms to structure for H-NMR (Identity)
相容性
configured for ABI
储存温度
−70°C
SMILES字符串
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)C(F)(F)F)OCCC#N
InChI
1S/C17H31F3N3O3P/c1-14(2)23(15(3)4)27(26-13-9-10-21)25-12-8-6-5-7-11-22-16(24)17(18,19)20/h14-15H,5-9,11-13H2,1-4H3,(H,22,24)
InChI key
SMMKTKILBQHSFL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)