生物来源
non-animal source (no BSE/TSE risk)
质量水平
产品线
Proligo Reagents
方案
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
表单
powder
技术
oligo synthesis: suitable
杂质
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3 wt. % residual Solvent content
颜色
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
适用性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
核苷分析
base: guanosine
base protecting group: isobutyryl
2' protecting group: TBDMS
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
储存温度
−20°C
SMILES字符串
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C50H68N7O9PSi/c1-32(2)45(58)54-48-53-44-41(46(59)55-48)52-31-56(44)47-43(66-68(12,13)49(7,8)9)42(65-67(63-29-17-28-51)57(33(3)4)34(5)6)40(64-47)30-62-50(35-18-15-14-16-19-35,36-20-24-38(60-10)25-21-36)37-22-26-39(61-11)27-23-37/h14-16,18-27,31-34,40,42-43,47H,17,29-30H2,1-13H3,(H2,53,54,55,58,59)/t40-,42-,43-,47-,67?/m1/s1
InChI key
PGJKESPHANLWME-FTZVBZPOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
特点和优势
- 行业标准的2′O-TBDMS保护基团
- 各批次纯度和新能一致
- 适用于基于甲胺或AMA的脱保护法
- 当使用ETT或BTT作为激活剂时,标准RNA亚磷酰胺可提供优秀的偶联效果;想要获得最佳效果可使用Activator 42
- 使用标准乙酸酐封端剂而非快速脱保护Cao A进行封端
- 在ISO 9001质量体系认证下生产
其他说明
- 催化剂(核酶)
- 亲和配体(适配体)
- 诱导基因沉默的试剂(RNA干扰)
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2