方案
≥98% (TLC)
表单
powder
溶解性
chloroform: methanol (1:1): 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
SMILES字符串
OC(=O)c1nn(Cc2ccc(Cl)cc2Cl)c3ccccc13
InChI
1S/C15H10Cl2N2O2/c16-10-6-5-9(12(17)7-10)8-19-13-4-2-1-3-11(13)14(18-19)15(20)21/h1-7H,8H2,(H,20,21)
InChI key
WDRYRZXSPDWGEB-UHFFFAOYSA-N
应用
- 糖酵解抑制剂,以研究其对肿瘤干细胞(CSC)中上皮间质转化(EMT)的影响
- 线粒体通透性转换(MPT)诱导药物,研究其对替莫唑胺耐药的恶性胶质瘤细胞株的影响
- 线粒体己糖激酶抑制剂,以测定人急性髓系白血病细胞中的活性氧(ROS)
生化/生理作用
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
本页面介绍了一篇有关瓦博格效应的文章,以及其如何能够在正常氧气水平下,增强肿瘤细胞中葡萄糖向乳酸的转化。Otto Heinrich Warburg在1924年证明,癌细胞显示出对糖酵解的依赖性增加,以满足他们的能量需求,无论是否有充足的氧气存在。
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.