Merck
K3514
Sigma-Aldrich
Anti-Kallikrein 12 (KLK12, KLK-L5) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~27 kDa by calculation
种属反应性
human
技术
western blot: 1:500-1:1,000
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... KLK12(43849)
免疫原
peptide corresponding to the human KLK12 protein (amino acids 236-248).
外形
Solution of 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)