分子量
antigen ~28 kDa
种属反应性
mouse, human, rat
浓度
~1 mg/mL
技术
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:500-1:1,000
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... KLK15(55554)
mouse ... Klk15(317652)
rat ... Klk15(292873)
免疫原
synthetic peptide corresponding to residues 75-87 of human Kallikrein 15. This sequence is 92% identical in mouse and rat.
外形
solution in phosphate buffered saline, containing 0.02% sodium azide.
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg