产品名称
酮洛芬, ≥98% (TLC)
生物来源
synthetic
方案
≥98% (TLC)
表单
powder
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
创始人
Bayer
SMILES字符串
CC(C(O)=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)
InChI key
DKYWVDODHFEZIM-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... ALB(213) , IL8RA(3577) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 作为检测样品,通过色谱和显微技术分析长储存期的影响
- 作为非选择性COX抑制剂,在大鼠皮下注射,研究其对应激/盐酸甲基苯丙胺诱导的闭合蛋白、紧密连接蛋白-5和COX-2蛋白免疫反应性、β-营养不良聚糖的截短、脑水含量、以及异硫氰酸荧光素-葡聚糖外渗的变化的影响
- 在磷酸盐缓冲液中研究其抑制热诱导白蛋白变性的能力
生化/生理作用
应用
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
Human epithelial intestinal colonic organoids can be used as an alternative to Caco-2 drug permeability assays for drug screening and compound toxicity testing.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持