生物源
synthetic
化驗
≥98% (TLC)
形狀
powder
mp
283-285 °C
溶解度
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
起源
Novartis
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
基因資訊
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 辐射防护潜力研究
- 确定增溶剂及其胶束加合物的基本粘度和流体动力学值
- 作为顺序注射分析系统中双氯芬酸的电位滴定和荧光测定的标准品
- 抑制II期药物代谢酶(DME),以研究播娘蒿种子的乙醇提取物对I期和II期DME的抑制作用
生化/生理作用
特點和優勢
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research