生物源
Streptomyces kanamyceticus
等級
for molecular biology
無菌
γ-irradiated
形狀
powder
效力
≥700 μg per mg
顏色
white to off-white
pH值
6.5-8.5(1% solution)
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
作用方式
protein synthesis | interferes
儲存溫度
2-8°C
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
InChI 密鑰
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
耐药机制:氨基糖苷类修饰酶(包括乙酰转移酶、磷酸转移酶、核苷酸转移酶)可以改变这种抗生素,阻止其与核糖体相互作用。
抗菌谱:硫酸卡那霉素对革兰氏阴性和革兰氏阳性菌以及支原体有效。
原則
準備報告
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2