Merck
I9504
Sigma-Aldrich
碘甲烷-d3
别名:
甲基碘-d3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3I
CAS号:
分子量:
144.96
Beilstein:
1732026
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
蒸汽密度
4.89 (vs air)
折射率
n20/D 1.5262 (lit.)
bp
42 °C (lit.)
mp
−66.5 °C (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1D3
InChI 密鑰
INQOMBQAUSQDDS-FIBGUPNXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)