推荐产品
同位素純度
99.5 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
包含
copper as stabilizer
折射率
n20/D 1.5091 (lit.)
bp
69-73 °C (lit.)
mp
-108 °C (lit.)
密度
2.013 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+5
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])I
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2
InChI 密鑰
HVTICUPFWKNHNG-ZBJDZAJPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
127.4 °F - closed cup - (External MSDS)(in analogy to similar products)
閃點(°C)
53 °C - closed cup - (External MSDS)(in analogy to similar products)
其他客户在看
Journal of Chromatography A, 688, 243-243 (1994)