Merck
I4259
Sigma-Aldrich
碘乙烷
别名:
乙基碘
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H5I
CAS号:
分子量:
155.97
Beilstein:
505934
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
蒸汽密度
5.38 (vs air)
蒸汽壓力
100 mmHg ( 18 °C)
折射率
n20/D 1.513 (lit.)
bp
69-73 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
密度
1.940 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCI
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3
InChI 密鑰
HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
127.4 °F - closed cup - (External MSDS)
閃點(°C)
53 °C - closed cup - (External MSDS)