API 家族
acetaminophen, paracetamol
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
BP
mp
168-172 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... FAAH(2166) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743) , TRPV1(7442)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
对乙酰氨基酚 BP 参考标准品仅用于英国药典中明确规定的实验室检测。
也用于专论,例如:扑热息痛、磷酸可待因和咖啡因胶囊 Co-dydramol 片剂 Co-codamol 胶囊 Co-codamol 片剂 Co-codamol 泡腾片 扑热息痛、磷酸可待因和咖啡因片 扑热息痛和咖啡因可溶片 扑热息痛和咖啡因片 扑热息痛栓剂 扑热息痛可溶片 扑热息痛泡腾片 扑热息痛胶囊 扑热息痛口服混悬液 儿科扑热息痛口服液 儿科扑热息痛口服混悬液 扑热息痛片剂 扑热息痛分散片
也用于专论,例如:
镇痛剂。
包裝
单位数量:100 mg。随时可能改变。产品按照发行药典的规定交付。有关当前单位数量,请访问英国药典
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
其他客户在看
相关内容
Explore our extensive catalogue of 700+ BP chemical reference substances for precise qualitative and quantitative testing in accordance with British Pharmacopeia compendial monographs.