生物源
Streptomyces conglobatus
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
儲存期限
2 yr
儲存條件
(Tightly closed. )
濃度
1 mM in DMSO
顏色
colorless
mp
18.4 °C
溶解度
DMSO: 1 mM
抗生素活性譜
Gram-positive bacteria
作用方式
cell membrane | interferes
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@@H]1CCC(=O)O[Ca]OC(=CC(=O)[C@@H](C)C[C@@H](C)C1)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]2CC[C@](C)(O2)[C@H]3CC[C@](C)(O3)[C@@H](C)O
InChI
1S/C41H72O9.Ca/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42;/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47);/q;+2/p-2/b13-11+,34-24-;/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33+,36+,37-,39-,40+,41+;/m1./s1
InChI 密鑰
WKRWUYKLUMMAKG-WYGBAUISSA-L
一般說明
离子霉素在细胞生物学研究中常用于快速可控地提高胞内钙离子浓度。进而可研究钙离子信号转导通路的下游效应,例如酶激活、激素释放和基因表达变化。离子霉素也用于研究钙离子在某些细胞过程中的作用,包括细胞死亡、免疫细胞激活和肌肉收缩。具体上,比如离子霉素可用于诱导癌细胞凋亡、研究T细胞激活、探索肌肉收缩中的钙作用。
應用
- 研究钙离子介导信号转导及钙离子在各种生物过程中的作用
- 研究细胞内钙浓度、钙依赖性酶和钙内流引起的细胞反应
- 在细胞生物学研究中快速可控地提高胞内钙离子浓度
- 联合荧光钙离子指示剂或蛋白激酶激活剂等物质研究某些细胞机制和信号通路
- 诱发中枢性脱髓鞘
- 抑制牛肾上腺TREK-1通道
- 调节人成熟B细胞的细胞分裂
生化/生理作用
作用机制:促进钙离子(Ca2+)跨生物膜运输
抗菌谱:对革兰氏阳性菌有抗菌活性。
特點和優勢
- 成品溶液,无需制备
- 钙离子信号转导及钙在各种生物过程中作用的高效研究工具
- 快速可控地调节胞内钙浓度
- 功能多样,广泛用于细胞生物学研究
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
其他客户在看
商品
This study presents an example of a typical ELISpot assay for quantifying the number of pre-existing, antigen-reactive T cells from peripheral blood mononuclear cell (PBMC) samples obtained from donors previously infected with cytomegalovirus (CMV).