Merck
K3519
Sigma-Aldrich
KRM-III
≥98% (HPLC)
别名:
1,3-Dihydro-1,4-diphenyl-2H-imidazole-2-thione
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H12N2S
CAS号:
分子量:
252.33
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
light yellow to light tan
溶解性
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
S=C1NC(=CN1c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2S/c18-15-16-14(12-7-3-1-4-8-12)11-17(15)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,16,18)
InChI key
QKOAQVKXZJFMET-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
KRM-III is an inhibitor of T cell antigen receptor (TCR), an inhibitor of phorbol myristate acetate (PMA) /ionomycin-induced nuclear factor of activated T cells (NFAT) activation and T cell proliferation.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)