Merck
HPA008736
Sigma-Aldrich
抗-DAXX 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-Daxx 兔抗, 抗-EAP1 兔抗, 抗-ETS1相关蛋白1 兔抗, 抗-Fas死亡结构域相关蛋白 兔抗, 抗-hDaxx 兔抗, 抗-死亡结构域相关蛋白6 兔抗
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
加強驗證
recombinant expression
RNAi knockdown
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
DEEEEAAAGKDGDKSPMSSLQISNEKNLEPGKQISRSSGEQQNKGRIVSPSLLSEEPLAPSSIDAESNGEQPEELTLEEESPVSQLFELEIEALPLDTPSSVETDISSSRKQSEEPFTTVLENGAGMVSSTSFNGGVSPHNWGDSG
UniProt登錄號
應用
research pathology
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... DAXX(1616)
一般說明
DAXX (死亡结构域相关蛋白)是一种性质上高度保守的核蛋白。它在细胞核和细胞质之间穿梭。它最初被鉴定为FAS相互作用蛋白,该蛋白诱导FAS介导的细胞凋亡。该基因位于人类染色体 6p21.3上的主要组织相容性复合体(MHC)位点。 编码蛋白的C末端含有FAS结合区。它含有两个假定核定位信号。
免疫原
死亡结构域相关蛋白 6 重组蛋白表位签名标签 (PrEST)
應用
兔抗DAXX抗体属Prestige抗体,经人类蛋白质图谱(HPA)计划开发和验证。每种抗体都通过针对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学进行测试。通过单击图像库链接,可以在人类蛋白质图谱(HPA)站点上查看这些图像。还采用免疫荧光和蛋白质印迹法对抗体进行检测。想要查看有关Prestige 抗体和HPA的方案和其他实用信息,请访问 sigma.com/prestige
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
DAXX (死亡结构域相关蛋白)在转录控制、病毒感染和癌症发生中起着至关重要的作用。它还控制涉及细胞存活和死亡的多条信号传导途径。它形成早幼粒细胞白血病蛋白(PML)核体(PML-NB)的组成成分。在人乳头瘤病毒(HPV)引起的宫颈癌中,该蛋白逐渐由细胞核转移至核膜,再转移至细胞质,转移至质膜。它可作为中心体/外中心体异染色质的双功能蛋白,在正常条件下控制热休克蛋白 H3.3的加载,在应激条件下控制异染色质的保护表观遗传学识别(protection epigenetic identity)。该蛋白的亚细胞定位决定了巨噬细胞对氧化低密度脂蛋白(ox-LDL)的敏感性,其细胞核定位可以抵消ox-LDL的作用。
特點和優勢
Prestige抗体®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性®是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST86890
外觀
溶于磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The Daxx enigma.
Michaelson J S
Apoptosis, 5(3), 217-220 (2000)
Guozuo Xiong et al.
Molecular biology reports, 41(11), 7183-7190 (2014-08-15)
Here we aimed to evaluate the effects of DAXX subcellular localization on ox-LDL induced macrophages apoptosis. Cytoplasmic localization vector DAXX-W621A and nuclear localization vector DAXX-S667A were constructed by point mutation in DAXX. Blank vector, full length DAXX, DAXX-W621A, DAXX-S667A was
Christian Geis et al.
The Journal of surgical research, 194(2), 388-393 (2014-12-03)
Neuroendocrine tumors (NETs) of the ileum are sporadic tumors derived from submucosal gastrointestinal stem cells. They often show clinical symptoms only after hepatic metastasation when curative therapy is limited or impossible. In this study, we analyzed the expression of the
Shuang-yang Tang et al.
Diagnostic pathology, 9, 1-1 (2014-01-09)
To provide the basis for further exploring the effect and its mechanism of Death domain associated protein (Daxx) on the progress of cervical carcinoma induced by human papillomavirus (HPV), the distribution and location of Daxx in cervical carcinoma with high
M Kiriakidou et al.
DNA and cell biology, 16(11), 1289-1298 (1997-12-24)
Murine Daxx, a protein that binds to Fas and enhances Fas-mediated apoptosis through a signal transduction pathway involving the Jun amino-terminal kinase, was recently described. Here we report the cloning of human and monkey Daxx cDNAs, the widespread expression of