Merck
HPA008038
Sigma-Aldrich
抗-CDK12 兔抗
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗 CDC2-相关蛋白激酶7, 抗-CRKRS, 抗-CrkRS, 抗-cdc2相关激酶,富含精氨酸/丝氨酸, 抗-细胞分裂周期2相关蛋白激酶7
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.43
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
技術
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原序列
GFSAIDTDERNSGPALTESLVQTLVKNRTFSGSLSHLGESSSYQGTGSVQFPGDQDLRFARVPLALHPVVGQPFLKAEGSSNSVVHAETKLQNYGELGPGTTGASSSGAGLHWGGPTQSSAY
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CRKRS(51755)
一般說明
细胞周期蛋白依赖性激酶12(CDK12)是丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶的细胞周期蛋白依赖性激酶(CDK)家族的成员。位于人染色体17q12上。CDK12由21个富含精氨酸/丝氨酸(RS)的基序,位于RS基序之间的富含脯氨酸的基序,中央激酶结构域和C端区域组成。CDK12基因编码一个C末端重复结构域(CTD)激酶,其中包含一个富含精氨酸/丝氨酸(RS)的结构域(CrkRS)。它长1490个氨基酸,与SC35斑点共定位。
免疫原
细胞分裂周期2-相关蛋白激酶7重组蛋白表位信号标签(PrEST)
應用
兔抗-CDK12抗体可用于免疫组化。
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
细胞周期蛋白依赖性激酶12(CDK-12)与细胞周期蛋白L1和细胞周期蛋白L2相互作用并调节可变剪接。该激酶使RNA聚合酶II大亚基的CTD磷酸化并调节转录延伸。它在转录和剪接机制之间形成联系。它负调节MAPK途径,并在内分泌治疗期间对雌激素信号抑制剂的抗性中起作用。
细胞周期蛋白依赖性激酶12(CDK12)是与转录相关的CDK。它在DNA损伤反应、剪接和分化中起作用。CDK12基因的过度表达和突变与几种恶性肿瘤有关。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST71450
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
The emerging roles of CDK12 in tumorigenesis
Paculova H and Kohoutek J
Cell Division, 12(1), 7-7 (2017)
CrkRS: a novel conserved Cdc2-related protein kinase that colocalises with SC35 speckles
K Tun K, et al.
Journal of Cell Science, 114(14), 2591-2603 (2001)
T Jagomast et al.
Histology and histopathology, 18434-18434 (2022-02-12)
Quantifying protein expression in immunohistochemically stained histological slides is an important tool for oncologic research. The use of computer-aided evaluation of IHC-stained slides significantly contributes to objectify measurements. Manual digital image analysis (mDIA) requires a user-dependent annotation of the region
Hung-Hsi Chen et al.
Molecular and cellular biology, 26(7), 2736-2745 (2006-03-16)
CrkRS is a Cdc2-related protein kinase that contains an arginine- and serine-rich (SR) domain, a characteristic of the SR protein family of splicing factors, and is proposed to be involved in RNA processing. However, whether it acts together with a
CDK12 Is Necessary to Promote Epidermal Differentiation Through Transcription Elongation.
Li, et al.
Stem Cells, 40, 435-445 (2023)