Merck
所有图片(9)
主要文件
HPA007196
Sigma-Aldrich
抗 ALKBH5 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗 烷基化 DNA 修复蛋白 alkB 同源物 5
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
人类蛋白质图谱编号:
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
产品线
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human
增强验证
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原序列
EKLKSMTSRDNYKAGSREAAAAAAAAVAAAAAAAAAAEPYPVSGAKRKYQEDSDPERSDYEEQQLQKEEEARKVKSGIRQMRLFSQDECAKIEARIDEVVSRAEKGLYNEHTVD
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... ALKBH5(54890)
免疫原
AlkB 家族成员 5,RNA 去甲基化酶
应用
成功使用该抗体的应用以及相关同行评审论文如下所示。
蛋白质印迹(1 篇)
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
ALKBH5(烷基化修复同源蛋白5)是一种2-酮戊二酸(2OG)和亚铁依赖性核酸加氧酶(NAOX),属于加氧酶AlkB家族。它在体内外均可将N6-甲基腺苷(m6A)可逆地氧化为mRNA。ALKBH5的催化结构域对单链RNA和DNA具有去甲基活性。它通过去甲基化活性负向调节mRNA输出和RNA代谢,以及mRNA加工因子在核斑点中的组装。据报道,ALKBH5的表达在缺氧时上调,并参与精子形成。
特点和优势
Prestige抗体® 是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性® 是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。Prestige 抗原对照可用于每个相应的 Prestige抗体,可以在链接部分找到。
每个 Prestige 抗体的试验方法如下:
  • 由44种正常人组织和20种最常见的癌症类型组织构成IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段构成蛋白质阵列。
联系
对应抗原APREST71306
外形
磷酸盐缓冲盐溶液,pH 7.2,含 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Chao Xu et al.
The Journal of biological chemistry, 289(25), 17299-17311 (2014-04-30)
N(6)-Methyladenosine (m(6)A) is the most prevalent internal RNA modification in eukaryotes. ALKBH5 belongs to the AlkB family of dioxygenases and has been shown to specifically demethylate m(6)A in single-stranded RNA. Here we report crystal structures of ALKBH5 in the presence
Jing Zhou et al.
Science advances, 7(25) (2021-06-18)
N6-methyladenosine (m6A) modification is dynamically regulated by "writer" and "eraser" enzymes. m6A "writers" have been shown to ensure the homeostasis of CD4+ T cells, but the "erasers" functioning in T cells is poorly understood. Here, we reported that m6A eraser
Damian Garbicz et al.
Current cancer drug targets, 18(7), 706-717 (2017-07-04)
Stilbenes, 1,2-diphenylethen derivatives, including resveratrol and combretastatins, show anticancer features especially against tumor angiogenesis. Fosbretabulin, CA-4, in combination with carboplatin, is in the last stages of clinical tests as an inhibitor of thyroid cancer. The mode of action of these
WeiShen Aik et al.
Nucleic acids research, 42(7), 4741-4754 (2014-02-04)
ALKBH5 is a 2-oxoglutarate (2OG) and ferrous iron-dependent nucleic acid oxygenase (NAOX) that catalyzes the demethylation of N(6)-methyladenine in RNA. ALKBH5 is upregulated under hypoxia and plays a role in spermatogenesis. We describe a crystal structure of human ALKBH5 (residues
Mengqi Chang et al.
Open biology, 7(9) (2017-09-22)