技术
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原序列
RSWNMDSRLQEIRERQKLRRQLLAQQLGAESADSIGAVLNSKDEQREIAETRETCRASYDTSAPNAKRKYLDEGETDEDKMEEYKDELEMQQDEE
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... METTL14(57721)
一般描述
基因METTL14(甲基转移酶样14)定位于人染色体4q。它是METTL3的同源物。该蛋白质具有N-末端α-螺旋基序(NHM)、甲基转移酶结构域和C-末端基序。
免疫原
甲基转移酶样14重组蛋白表位信号标签(PrEST)
应用
兔抗METTL14抗体可用于:
- 交联和RNA免疫沉淀 (CLIP)
- 蛋白质印迹
- 免疫组化分析
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies®抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证。每种抗体都通过针对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学进行测试。通过单击图像库链接,可以在人类蛋白质图谱(HPA)站点上查看这些图像。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
兔抗METTL14抗体可用于免疫印迹和免疫荧光应用。
兔抗METTL14抗体可用于免疫印迹和免疫荧光应用。
生化/生理作用
METTL14突变可使子宫内膜肿瘤中m6A甲基化减少约70%。
METTL14(甲基转移酶样14)主要负责m6A(N6- 甲基腺苷)RNA甲基化。它可与METTL3形成异二聚体,该复合物可催化m6A RNA甲基化。
特点和优势
Prestige抗体® 是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性® 是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
- 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
- 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
对应抗原APREST79779
外形
溶于含有40%甘油和0.02%叠氮化钠的的磷酸盐缓冲盐缓冲液(pH7.2)中。
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文档中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
其他客户在看
Array comparative genomic hybridization analysis identified the chromosomal aberrations and putative genes involved in prostate tumorigenesis of Malaysian men.
Saaid NN, et al.
Sains Malaysiana, 43, 1317-1326 (2014)
The m(6)A Methyltransferase METTL3 Promotes Translation in Human Cancer Cells.
Lin S, et al.
Molecular Cell, 62, 335-335 (2016)
Region-specific RNA m6A methylation represents a new layer of control in the gene regulatory network in the mouse brain
Chang M, et al.
Open Biology, 7(9), 170166-170166 (2017)
METTL14 inhibits hematopoietic stem/progenitor differentiation and promotes leukemogenesis via mRNA m6A modification
Weng H, et al.
Cell Stem Cell, 22(2), 191-205 (2018)
N6-methyladenosine alters RNA structure to regulate binding of a low-complexity protein
Liu N, et al.
Nucleic Acids Research, 45(10), 6051-6063 (2017)