Merck
所有图片(9)
主要文件
HPA001023
Sigma-Aldrich
抗-PHF6 兔抗
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-PHD样锌指蛋白 兔抗, 抗-PHD锌指蛋白6 兔抗
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
人类蛋白质图谱编号:
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human
增强验证
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原序列
MSSSVEQKKGPTRQRKCGFCKSNRDKECGQLLISENQKVAAHHKCMLFSSALVSSHSDNESLGGFSIEDVQKEIKRGTKLMCSLCHCPGATIGCDVKTCHRTYHYHCALHDK
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... PHF6(84295)
一般描述
PHF6(PHD指蛋白6)定位于人类Xq26-q27染色体,最初被认为是Börjeson-Forssman-Lehmann综合征患者的突变基因。该蛋白由365个氨基酸组成,含有2个不完全锌指PHD结构域和4个核定位信号区。这种基因在脊椎动物中高度保守。
免疫原
PHD 锌指蛋白 6 重组蛋白表位信号标签 (PrEST)
应用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
PHD finger 蛋白6可作为转录抑制因子,该过程由核小体重塑和脱乙酰复合物(nucleosome remodeling and deacetylation complex)调节。PHF6 参与调节rRNA合成,这有助于其在细胞周期控制、基因组维护和肿瘤抑制中发挥作用。该基因的突变导致X连锁智力障碍症Börjeson-Forssman-Lehmann 综合征。在女性中,该基因的缺失与Coffin-Siris综合征有关,该综合征和Börjeson-Forssman-Lehmann 综合征明显不同。
特点和优势
Prestige抗体®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性®是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige 抗体都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
相应抗原APREST74158
外形
溶于磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途,或人类或动物任何类型的消费或使用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Yanjie Lan et al.
iScience, 26(6), 106817-106817 (2023-06-08)
The PHD finger protein 6 (PHF6) mutations frequently occurred in hematopoietic malignancies. Although the R274X mutation in PHF6 (PHF6R274X) is one of the most common mutations identified in T cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL) and acute myeloid leukemia (AML) patients, the
N Di Donato et al.
European journal of medical genetics, 57(2-3), 85-89 (2014-01-02)
We report on two female patients carrying small overlapping Xq26.2 deletions of 100 kb and 270 kb involving the PHF6 gene. Mutations in PHF6 have been reported in individuals with Borjeson-Forssman-Lehmann syndrome, a condition present almost exclusively in males. Two very recent
Yasuo Kubota et al.
Nature communications, 15(1), 1832-1832 (2024-02-29)
PHF6 mutations (PHF6MT) are identified in various myeloid neoplasms (MN). However, little is known about the precise function and consequences of PHF6 in MN. Here we show three main findings in our comprehensive genomic and proteomic study. Firstly, we show
Shengnan Yuan et al.
Leukemia (2021-09-02)
T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL) is a malignant hematologic disease caused by gene mutations in T-cell progenitors. As an important epigenetic regulator, PHF6 mutations frequently coexist with JAK3 mutations in T-ALL patients. However, the role(s) of PHF6 mutations in JAK3-driven
Silvia Alvarez et al.
Blood, 139(23), 3418-3429 (2022-03-27)
The Plant Homeodomain 6 gene (PHF6) encodes a nucleolar and chromatin-associated leukemia tumor suppressor with proposed roles in transcription regulation. However, specific molecular mechanisms controlled by PHF6 remain rudimentarily understood. Here we show that PHF6 engages multiple nucleosome remodeling protein