主要文件
GF442-M
Sigma-Aldrich
HumanKine® TNF alpha, 无人类重组Xeno
别名:
Tumor Necrosis Factor-α, TNFa
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
方案
>95% (SDS-PAGE)
质量水平
杂质
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
UniProt登记号
运输
dry ice
一般描述
肿瘤坏死因子α(TNF-α)是TNF超家族的原型配体。它是一种多效性分子,在炎症、凋亡和免疫系统发育中起核心作用。TNF-α是由多种免疫细胞和上皮细胞产生的。它属于TNF配体家族,通过TNFR1和TNFR2两个受体进行信号传导。TNF-α对多种肿瘤细胞具有细胞毒性,是介导免疫反应对抗细菌感染的重要因子。TNF-α在感染性休克、自身免疫性疾病、类风湿性关节炎、炎症和糖尿病的诱导中也起作用。
质量
生物活性测定:在存在
放线菌素D的条件下,由TNFα敏感细胞系L-929的剂量依赖性细胞毒性测定。通常ED50 <0.9 ng/mL。
外形
HumanKine TNFα生产使用所有试剂均非动物源,因此不含异源动物成分
法律信息
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3