Merck
H6261
Sigma-Aldrich
10-羟基癸酸
≥95% (GC)
别名:
NSC 15139
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO(CH2)9CO2H
CAS号:
分子量:
188.26
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
方案
≥95% (GC)
mp
75-77 °C (lit.)
SMILES字符串
OCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O3/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h11H,1-9H2,(H,12,13)
InChI key
YJCJVMMDTBEITC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
反应物参与到:
  • 丙烯酰胺与丙烯酰氧基癸酸钠共聚物的合成
  • 宏观内酯化制备 Sansalvamide A
  • 角质酶催化缩聚反应链长选择性的研究
  • 钌催化酯化,然后大环化
  • 酸酐和酯的合成
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)