Merck
A56353
Sigma-Aldrich
6-氨基-1-己醇
97%
别名:
1-氨基-6-乙醇, 1-氨基-6-己醇, 6-氨基-1-己, 6-氨基-1-己醇, 6-羟基-1-己胺, ;6-氨基-1-乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2N(CH2)6OH
CAS号:
分子量:
117.19
Beilstein:
1732524
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
crystals
bp
135-140 °C/30 mmHg (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
SMILES 字串
NCCCCCCO
InChI
1S/C6H15NO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-7H2
InChI 密鑰
SUTWPJHCRAITLU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
6-氨基-1-己醇可以在 γ-氧化铝和氧化镁负载的铜上进行环化反应形成六氢-1H-氮杂环庚烷。它与戊二酸一起使用可生成具优良成膜和成纤维性能的聚(酯酰胺)。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis of cyclic amines and their alkyl derivatives from amino alcohols over supported copper catalysts.
Kijenski J, et al.
Applied Catalysis, 53(1), 107-115 (1989)
Synthesis and characterization of a new degradable poly (ester amide) derived from 6-amino-1-hexanol and glutaric acid.
Vera M, et al.
Macromolecules, 36(26), 9784-9796 (2003)